n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Serva
Attention
20780.01 20780.02
SERA20780.01EA 0 EUR InStock
SERA20780.01 SERA20780.02
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité