n-Nonyl-β-D-maltoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
52691-1 52691-2
BMOL52691-1EA 0 EUR InStock
BMOL52691-1 BMOL52691-2
n-Nonyl-β-D-maltoside
n-Nonyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₁H₄₀O₁₁
Numéro MDL: MFCD08062400
Numéro CAS: 106402-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité