DNA (Deoxyribonucleic acid) (de sperme de poisson)
Fournisseur: Serva
SERA18580.01EA 0 EUR InStock
SERA18580.01 SERA18580.02
DNA (Deoxyribonucleic acid) (de sperme de poisson)
ADN (Acide déoxyribonucléique)
Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité