Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥98%, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
J575-1GEA 68.4 EUR InStock
J575-1G
Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥98%, Ultrapure
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
Formule: C₁₄H₂₈O₅S
MW: 308,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012189
Numéro CAS: 85618-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≤98%
Solubility (5%, water) Pass
Specific Rotation (1%, MeOH) (- 55) – (-49°)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité