Acriflavine neutre 13,3-15,8% chlore disponible
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
211400250 211401000
ACRO211400250EA 85.3 EUR InStock
ACRO211400250 ACRO211401000
Acriflavine neutre 13,3-15,8% chlore disponible
Acriflavine
Formule: C₂₇H₂₅ClN₆
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064307
Numéro CAS: 8048-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 13.3 to 15.8 % (Chlorine) on dried substance
Loss on drying ≤8 % (105°C, 2 h)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité