Acriflavine hydrochloride
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9621.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH9621.1
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
MW: 578,36 g/mol
Numéro CAS: 8063-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité