α-Méthylcinnamaldéhyde principalement isomère E 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α-Methyl-cinnamaldehyde(predominantly trans)
A10429.22 A10429.36
A10429.22EA 39.8 EUR InStock
A10429.22 A10429.36
α-Méthylcinnamaldéhyde principalement isomère E 97%
α-Méthylcinnamaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 101-39-3 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 507514 MDL No.: MFCD00006976
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (14 mmHg)
Densité: 1.050
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006976
Numéro CAS: 101-39-3
EINECS: 202-938-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité