2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 97% (mélange de cis et trans)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO115531000EA 86.3 EUR InStock
ACRO115531000
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 97% (mélange de cis et trans)
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg)
Densité: 1,07 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité