2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
B25028.0BEA 400 EUR InStock
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne
Purity: 99% CAS No.: 332-77-4 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -40° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 113225 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003220
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 1.072
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité