Méthotrexate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0040.00EA 1720 EUR InStock
PROOMM0040.00
Méthotrexate
Méthotrexate
Formule: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150847
Numéro CAS: 59-05-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité