(1S)-(-)-Camphanic chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14148.03EA 33.6 EUR InStock
L14148.03 L14148.06
(1S)-(-)-Camphanic chloride 95%
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,67 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Numéro MDL: MFCD00135626
Numéro CAS: 39637-74-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité