3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride monohydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
70450-250 70450-1 70450-5
CAYM70450-250EA 94.2 EUR InStock
CAYM70450-250 CAYM70450-1 CAYM70450-5
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride monohydrate
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Formule: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00150104
Numéro CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité