Acridine orange (hemizinc salt)
Fournisseur: Roth Carl
Danger
0249.1 0249.2
ROTH0249.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH0249.1 ROTH0249.2
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081043
Numéro CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité