Acridine orange (hemizinc salt)
Fournisseur: Serva
SERA10665.02EA 0 EUR InStock
SERA10665.02
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081043
Numéro CAS: 10127-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité