HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
172601000 172605000
ACRO172601000EA 80.6 EUR InStock
ACRO172601000 ACRO172605000
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) 99% pour biochimie
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252,33 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.1
pH 5 to 6 (10 % w/v at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité