HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
A13714.14 A13714.22
A13714.14EA 41.8 EUR InStock
A13714.14 A13714.22
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥99%
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Purity: 99% CAS No.: 16052-06-5 Molecular Formula: C9H20N2O4S Formula Weight: 252.33 Melting Point: 242° dec. Beilstein Reference: 3957385
Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252,33 g/mol
Point de fusion: 242 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité