HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
17084825-100G 17084825-500G
MOLE17084825-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17084825-100G MOLE17084825-500G
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité