HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)
Fournisseur: Molekula
Danger
44974537-500G 44974537-100G
MOLE44974537-500GEA 0 EUR InStock
MOLE44974537-500G MOLE44974537-100G
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)
Formule: C₉H₂₀N₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038351
Numéro CAS: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité