POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
6632.1 6632.2
ROTH6632.1EA 42.9 EUR InStock
ROTH6632.1 ROTH6632.2
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique)
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique)
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00038350
Numéro CAS: 68189-43-5
EINECS: 269-199-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité