POPSO sesquisodium salt (β,β'-Dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: POPSO sesquisodium, 3,3'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(2-hydroxypropane-1-sulphonic acid), sodium salt(2:3)
6965.1 6965.2
ROTH6965.1EA 72.5 EUR InStock
ROTH6965.1 ROTH6965.2
POPSO sesquisodium salt (β,β'-Dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
POPSO sesquisodium salt (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
Formule: C₂₀H₄₁N₄Na₃O₁₆S₄
MW: 793,8099 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070004
Numéro CAS: 108321-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité