Acide 3-(2-furyl)acrylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21653.30EA 268 EUR InStock
B21653.30 B21653.22 B21653.14
Acide 3-(2-furyl)acrylique ≥99%
Acide 3-(2-furyl)acrylique
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003257
Numéro CAS: 539-47-9
Merck Index: 14,4297
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité