Éthoxyquine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31519-250MGEA 61.8 EUR InStock
31519-250MG
Éthoxyquine, Supelco®
Éthoxyquine
Formule: C₁₄H₁₉NO
Numéro MDL: MFCD00023883
Numéro CAS: 91-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité