ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
194430-1EA 171 EUR InStock
194430-1
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), Sigma-Aldrich®
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
ABTS™ Chromophore, Diammonium Salt
Useful as a substrate for ELISA; acts as a hydrogen donor in peroxidase reactions. Radical cation has absorption maximum at 414 nm.
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité