ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
194437-1EA 236 EUR InStock
194437-1
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), Sigma-Aldrich®
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité