6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil
A12755.03 A12755.06
A12755.03EA 16.2 EUR InStock
A12755.03 A12755.06
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥97%
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Purity: 97% CAS No.: 6972-27-6 Molecular Formula: C6H7ClN2O2 Formula Weight: 174.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 109-111° Beilstein Reference: 144393 MDL No.: MFCD00038066
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Numéro MDL: MFCD00038066
Numéro CAS: 6972-27-6
EINECS: 230-205-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité