Chlorure d'allyltriphénylphosphonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16012.14 A16012.22 A16012.36
A16012.14EA 49.1 EUR InStock
A16012.14 A16012.22 A16012.36
Chlorure d'allyltriphénylphosphonium ≥99%
Allyltriphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 18480-23-4 Molecular Formula: C21H20ClP Formula Weight: 338.82 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00031542
Formule: C₂₁H₂₀ClP
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031542
Numéro CAS: 18480-23-4
EINECS: 242-368-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité