Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium pour la synthèse

Fournisseur: Merck

Attention

8.41338.0005EA 112 EUR InStock
MERC8.41338.0005
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium pour la synthèse
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium


Formule: C₂₁H₁₈BrP
MW: 381,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011811
Numéro CAS: 2091-46-5
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 177 - 178 °C
Molar Mass 381.25 g/mol


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité