Noir du Soudan B
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0292.1EA 28.5 EUR InStock
ROTH0292.1
Noir du Soudan B
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité