4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
H31476.03 H31476.06
H31476.03EA 57.3 EUR InStock
H31476.03 H31476.06
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle ≥97%
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle
Purity: 97% CAS No.: 142646-58-0 Molecular Formula: C28H44N2 Formula Weight: 408.67 Melting Point: 61-63° MDL No.: MFCD00800915
Formule: C₂₈H₄₄N₂
MW: 408,67 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800915
Numéro CAS: 142646-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité