Pipettes de transfert, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
200C 202C
SLIN200CEA 59 EUR InStock
SLIN200C SLIN202C
Pipettes de transfert, Sterilin®
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes à usage unique en PE-BD non toxique permettent un transfert sûr et précis des liquides. Idéales pour une utilisation en laboratoire, stockage d'échantillons et transport.
  • Ampoule de remplissage intégral élimine les contaminations associées aux poires en caoutchouc séparées
  • Excellente transparence et épaisseur uniforme
  • Peut être thermosoudée pour le stockage d'échantillons et le transport
  • Ampoules thermosoudées adaptées au stockage dans la phase gazeuse de l'azote liquide
  • Version 1 ml graduée : convient à l'utilisation en laboratoire, au stockage et au transport des échantillons
  • Version 3 ml graduée : convient à l'entreposage de sang et à une utilisation générale en laboratoire
  • Version à tige étroite : convient à la congélation, à la sédimentation et au transport
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité