Adapters, tubing, KA, KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286345105 286345002 286345208 286345302
271-7152EA 8.7 EUR InStock
271-7152 271-7151 271-7155 271-7156
Adapters, tubing, KA, KECK™, DURAN®
Raccords et connecteurs
KECK™ adapter for glass thread KA with screw threaded cap.
  • Connect or remove hose by twisting 1/4 turn
  • Available for sizes GL 14, RD 14 and SQ 13
It protects the thread from damage and guarantee fast, safe and leakproof (upto 30 bar pressure and 0,66 bar vacuum) connections.
Information de livraison: The adapters are available as a complete set which comes either with 4,5 / 9,0 mm Ø tubing part.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité