Wash bottle, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0310-0010 0310-0025 0310-0050 0310-0100
BURK0310-0010EA 3.3 EUR InStock
BURK0310-0010 BURK0310-0025 BURK0310-0050 BURK0310-0100
Wash bottle, LaboPlast®
Flacons Pissettes
LDPE, translucent.
  • Immersion tube can be pulled up
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
The swan-neck jet produces a fine, straight spray with no lateral spatter. Dangerous lateral spatter does not occur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité