L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sleeves for ground joints
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42388010 42388019 42388024 42388029
HECH42388010EA 26.9 EUR InStock
HECH42388010 HECH42388019 HECH42388024 HECH42388029
Sleeves for ground joints
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
  • Made of PTFE
  • Self-lubricating
  • Outstanding chemical resistance at temperatures
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité