L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Measuring cylinders, conical
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42255054 42255048
HECH42255054EA 16.3 EUR InStock
HECH42255054 HECH42255048
Measuring cylinders, conical
Éprouvettes Éprouvettes graduées
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable to +121 °C
  • Liquid volume is easy to read
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité