Screws with countersunk, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H1124-26 H1124-22 H1124-18 H1124-14
BOHLH1124-26EA 23.2 EUR InStock
BOHLH1124-26 BOHLH1124-22 BOHLH1124-18 BOHLH1124-14
Screws with countersunk, BOLA
Fixations Accouplements
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité