Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2, Aura™ 9400+
Fournisseur: 3M
111-0718EA 45.8 EUR InStock
111-0718
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2, Aura™ 9400+
Respirateurs Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Conception ingénieuse en 3 panneaux pour accueillir différentes formes et tailles pour permettre les mouvements faciaux individuels.
  • Sans agrafe: Risques de contamination minimisés
  • Sensibles aux détecteurs de métaux: Pince-nez métallique pour garantir la sécurité lors de la production
  • Pince-nez ajustable discret maintenu en place dans les épaisseurs du masque
  • Valve Cool Flow™ qui élimine la chaleur accumulée et l'air évacué pour réduire le risque de lunettes embuées
  • Pliage à plat, stockage facile
Couleur: Bleu
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Attention: (*) Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité