Conical sleeves for vacuum filtration, Sterilin®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
511-0098EA 67.7 EUR InStock
511-0098
Conical sleeves for vacuum filtration, Sterilin®
Supports Manchons de support
Red natural rubber cones for use with filtering flasks.
  • Set of six pieces
  • Set includes each one of 7/15 mm, 10/22 mm, 15/28 mm, 16/36 mm, 22/42 mm and 26/52 mm (inner diamater at low end/inner diameter at top end)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité