L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Measuring cylinders, low form, class B, soda-lime glass
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42205030 42205024 42205036 42205042 42206024 42205060 42205012 42205066 42205072 42205018 42205048 42206030 42206048
HECH42205030EA 9.8 EUR InStock
HECH42205030 HECH42205024 HECH42205036 HECH42205042 HECH42206024 HECH42205060 HECH42205012 HECH42205066 HECH42205072 HECH42205018 HECH42205048 HECH42206030 HECH42206048
Measuring cylinders, low form, class B, soda-lime glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Soda glass, low form, class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Circular base or hexagonal plastic base , spout
  • Short line brown graduations
Certifications: DIN  EN ISO 4788
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité