Chambres de croissance pour plantes, série KBW
Fournisseur: Binder
9020-0338 9020-0340
BIND9020-0338EA 0 EUR InStock
BIND9020-0338 BIND9020-0340
Chambres de croissance pour plantes, série KBW
Chambres d'essai Chambres de croissance végétale
Les chambres de croissance pour plantes de la série KBW sont des unités de précision destinées à la culture des plantes dans des conditions d'utilisation avancées. Elles offrent une simulation parfaite des milieux de croissance les plus divers. Les unités répondent à toutes les exigences relatives aux conditions optimales de luminosité et de température pour définir et reproduire avec exactitude les processus de culture. La conception comprend deux ou trois cassettes lumineuses à position variable avec cinq tubes luminescents pour éclairage naturel, qui offrent une répartition homogène de la lumière. Unités d'auto-test pour une analyse de l'état. Unités d'autotest pour une analyse complète de l'état.
  • Grande précision et dynamique exceptionnelle
  • Répartition uniforme de l'éclairage à tous les niveaux et vitesse de ventilation réglable
  • Écologique
  • Contrôleur d'écran tactile intuitif avec programmation en temps réel et segments de temps
  • Interface Ethernet pour logiciel de communication APT-COM™ DataControlSystem
Les modèles KBW sont dotés d'une porte en verre interne chauffée et d'un port d'accès avec obturateur en silicone de Ø 30 mm sur le côté gauche. Ces unités sont équipées d'un dispositif de sécurité à température réglable indépendant de classe 3.1, avec une alarme visuelle et sonore, qui protège les échantillons et l'incubateur. Contrôleur à microprocesseur avec deux programmes de 10 sections ou un programme de 20 sections. Réglage numérique de la température avec une précision d'un dixième de degré, programmateur hebdomadaire intégré, indicateur de temps écoulé et chambre de préchauffage APT.line™ contrôlée électroniquement qui assure une température précise et des résultats reproductibles.
Les valeurs mesurées via l'enregistreur de données interne peuvent être lues en format ouvert via USB. Tous les modèles sont équipés d'une porte interne étanche fabriquée en verre de sécurité ESG, la porte est chauffée contre la condensation. La corrosion du verre est évitée grâce au revêtement TIMELESS spécial. Les unités possèdent 4 roulettes chacune, 2 avec frein.
Information de livraison: fourni avec deux (ou trois) étagères en acier inoxydable et un certificat de test Binder. Un étalonnage et une validation sont possibles. Pour plus d'informations, contactez votre agence VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité