Colonnes de chromatographie d'exclusion d'ions, SUGAR SH
Fournisseur: Resonac
F6378100 F6700080 F6378101
554-2221EA 2017 EUR InStock
554-2221 554-2229 554-2222
Colonnes de chromatographie d'exclusion d'ions, SUGAR SH
Colonnes pour chromatographie
Colonnes pour l'analyse simultanée des saccharides et des acides organiques.
  • Séparent les saccharides en mode d'exclusion stérique et les acides organiques en mode d'exclusion d'ions
  • Adaptées à l'analyse des acides uroniques et aldoniques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité