Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR SC
Fournisseur: Resonac
554-2231EA 586 EUR InStock
554-2231 554-2226 554-2223
Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR SC
Colonnes pour chromatographie
These columns separate mono and di-saccharides by combination of ligand exchange and size exclusion mode.
  • Counter ion: Ca²⁺
  • Solvents, other than water, are not required for the analysis of neutral sugars
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer
EP SC1011-7F columns are ideal for the analysis of sugar alcohols and saccharides in conformity with EP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité