Overflow volumetric flasks, class B
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42115042 42115060 42115006 42115048 42115012 42115078 42115024 42115030 42115066 42115072 42115018
HECH42115042EA 33.5 EUR InStock
HECH42115042 HECH42115060 HECH42115006 HECH42115048 HECH42115012 HECH42115078 HECH42115024 HECH42115030 HECH42115066 HECH42115072 HECH42115018
Overflow volumetric flasks, class B
Ballons Fioles jaugées
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Acid-proof and alkali-resistant markings
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
For water analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité