Adapter-S, KF, for reaction vessels with cooling jacket
Fournisseur: Witeg
WITG0.998.129EA 55.6 EUR InStock
WITG0.998.129
Adapter-S, KF, for reaction vessels with cooling jacket
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
S-adapters for thermostatic reaction vessels with cooling jacket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité