Distilling bridges
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.200.300 1.200.200
WITG1.200.300EA 62.2 EUR InStock
WITG1.200.300 WITG1.200.200
Distilling bridges
Composants de distillation Ponts
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling links without condenser, with two vertical NS cones.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité