Volumetric flasks, class A, blue markings
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92209800105 92209800205 92209800409 92209800509 92209800810 42096008 92209800303
HECH92209800105EA 166 EUR InStock
HECH92209800105 HECH92209800205 HECH92209800409 HECH92209800509 HECH92209800810 HECH42096008 HECH92209800303
Volumetric flasks, class A, blue markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in blue
  • Conformity certified (DE-M marking)
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité