Splash heads, bent, acc. to Stutzer
Fournisseur: Witeg
WITG1.425.005EA 89.2 EUR InStock
WITG1.425.005
Splash heads, bent, acc. to Stutzer
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Two standard ground cones, inclined at an angle of 75°. Placed directly on the distillation flask to intercept droplets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité