Entonnoirs à joint conique
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.650.014 1.650.029 1.650.129 1.650.130 1.650.150 1.650.019
WITG1.650.014EA 10.2 EUR InStock
WITG1.650.014 WITG1.650.029 WITG1.650.129 WITG1.650.130 WITG1.650.150 WITG1.650.019
Entonnoirs à joint conique
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs à joints coniques
Funnels, made of boroslicate glass, with standard ground joint cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for transferring liquids or powders to glassware with standard ground joints.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité