L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drying tubes, bend
Fournisseur: witeg Labortechnik
1.660.024 1.660.019
WITG1.660.024EA 26.4 EUR InStock
WITG1.660.024 WITG1.660.019
Drying tubes, bend
Tubes Tubes de dessication
Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité