Condensers, Graham
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.734.250 1.737.250 1.738.250 1.732.160 1.733.250 1.733.400 1.734.400
WITG1.734.250EA 90.4 EUR InStock
WITG1.734.250 WITG1.737.250 WITG1.738.250 WITG1.732.160 WITG1.733.250 WITG1.733.400 WITG1.734.400
Condensers, Graham
Condenseurs
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Coil type, Graham pattern, suitable for either reflux or distillation work. Water connection with glass olives.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité