Dropping funnels, cylindrical, without pressure balance
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.812.050 1.812.100
WITG1.812.050EA 77.8 EUR InStock
WITG1.812.050 WITG1.812.100
Dropping funnels, cylindrical, without pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Dropping funnels, cylindrical, made of borosilicate glass 3.3, with plug with PTFE key, NS cone and socket.
  • Easy to read graduations
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité